Merck
T114537
ETHYL 2,7,7-TRIMETHYL-4-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H24N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.479
MDL-Nummer: