Merck
R998303
2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H17Cl3N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.841
MDL-Nummer: