Merck
R987441
2-[(2E)-2-(5-BROMO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-N-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)PHENYL]-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C20H19BrN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.302
MDL-Nummer: