Merck
R972037
2-{[5-{[5-{[2-(4-ETHOXYANILINO)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]METHYL}-4-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C39H40N8O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
748.933
MDL-Nummer: