Merck
R912077
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(3-PYRIDINYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20ClN5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.966
MDL-Nummer: