Merck
R911887
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H21ClN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.978
MDL-Nummer: