Merck
R875341
5-(BENZYLSULFANYL)-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H19N3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.567
MDL-Nummer: