Merck
R848026
ISOBUTYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-2-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H34N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.69
MDL-Nummer: