Merck
R741787
2-(1-NAPHTHYL)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,6-DIBROMO-4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H18Br2Cl3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.639
MDL-Nummer: