Merck
R430900
CYCLOHEPTYL 4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H30N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.495
MDL-Nummer: