Merck
R373249
2-(4-BR-PH)-6,8-DICHLORO-4-PH-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H15BrCl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.188
MDL-Nummer: