Merck
R266531
METHYL (2E)-5-(4-FLUOROPHENYL)-7-METHYL-2-(3-NITROBENZYLIDENE)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H16FN3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.452
MDL-Nummer: