QBD10011
Phthalimidooxy-dPEG®4-NHS ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCON2C(C(C=CC=C3)=C3C2=O)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable