Merck
N32008
Sigma-Aldrich
Norbornan
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h6-7H,1-5H2/t6-,7+
InChIKey
UMRZSTCPUPJPOJ-KNVOCYPGSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)