Merck
N22657
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyltrifluoracetat
99%
About This Item
Lineare Formel:
CF3CO2C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.12
Beilstein:
658785
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
crystals
bp
120 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-39 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
InChIKey
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter