Merck
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyd
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
Synonym(e):
1-Formyl-2,4,6-trimethyl-benzol, 2,4,6-Trimethyl-benzaldehyd, 2-Formyl-mesitylen
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
1364114
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChIKey
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F
Flammpunkt (°C)
105 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)