Merck
M50206
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyisobuttersäure-methylester
95%
Synonym(e):
α-Hydroxyisobuttersäure-methylester, α-Hydroxyisobuttersäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(OH)COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
Beilstein:
1746607
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
InChIKey
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)