Merck
L489530
4-ETHOXY-N-(2-OXO-2-(2-(2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H18F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.369
MDL-Nummer: