Merck
L472794
N'-[(E)-9-ANTHRYLMETHYLIDENE]-2-{[4,5-BIS(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C33H27N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
573.679
MDL-Nummer: