Merck
L465747
2-{[4-AMINO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H14Cl3N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.757
MDL-Nummer: