Merck
L441392
BENZYL (2E)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H25N3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.658
MDL-Nummer: