Merck
L421472
2-METHOXYETHYL (2Z)-2-[4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C29H26N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.669
MDL-Nummer: