Merck
L419303
4-[4-(ALLYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H29FN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.541
MDL-Nummer: