Merck
L417602
2-{[4-CYCLOHEXYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(Z)-1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H33N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.66
MDL-Nummer: