Merck
L415499
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-(4-ETHOXYPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H19ClN4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.95
MDL-Nummer: