Merck
L412392
2-[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H18F3N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.497
MDL-Nummer: