Merck
L410535
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H23N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.548
MDL-Nummer: