Merck
L370371
2-METHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H25Cl2N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.422
MDL-Nummer: