Merck
L337234
N-(3-METHYLPHENYL)-4-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H18N2O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.56
MDL-Nummer: