Merck
L286540
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-2-({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H19N3O3S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.618
MDL-Nummer: