Merck
L285196
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H19N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.504
MDL-Nummer: