Merck
L224480
3-AMINO-N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-6-PHENYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H18F3N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.479
MDL-Nummer: