Merck
L222097
2-AMINO-1-(4-BROMOPHENYL)-4-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H20BrN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.403
MDL-Nummer: