Merck
L197254
2-(ALLYLAMINO)-3-[(Z)-(3-SEC-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H20N4O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.525
MDL-Nummer: