Merck
L120936
2-METHYL-4-OXO-N-[(E)-PHENYLMETHYLIDENE]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDINE-3(4H)-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C19H17N3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.495
MDL-Nummer: