Merck
GF98626472
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
20m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175120
Größe auswählen
1 EA
215,00 €
215,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
215,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
215,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-264-72
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)