Merck
GF81348532
Praseodym
rod, 10.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
PR007920
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141610
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 813-485-32
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
Länge
25 mm
Durchmesser
10.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable