GF28575995
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 1 m, coil width 20 mm
Synonym(e):
CO840230
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 285-759-95
Länge
1 m
Spiralbreite
20 mm
Dicke
0.023 mm