Merck
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
98%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(NO2)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable