Merck
CLS563110
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 10 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type ST stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5631-10
tol. measuring range
0.02 mL
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Calibrated to Class A tolerance and individually serialized and supplied with at Certificate of Identification and Capacity. Hexagonal base.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.