Merck
95998
Sigma-Aldrich
Z-Asp-OMe
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
N-Cbz-L-asparaginsäure-α-methylester, Z-L-asparaginsäure-1-methylester
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.26
Beilstein:
4813538
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-12(17)10(7-11(15)16)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChIKey
MFFFBNAPQRDRQW-JTQLQIEISA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable