Merck
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.422
Dichte
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)