Merck
88744
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Di-(1-naphthyl)-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldi-tert.-butylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis-(1,1-dimethyl-ethyl)-phosphino]-ethyl]-2-(di-1-naphthalenyl-phosphino)-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J216-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H44FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
642.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H39P2.C5H5.Fe/c1-25(37(34(2,3)4)35(5,6)7)28-21-14-24-31(28)36(32-22-12-17-26-15-8-10-19-29(26)32)33-23-13-18-27-16-9-11-20-30(27)33;1-2-4-5-3-1;/h8-25H,1-7H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChIKey
ZXFGVYYAQJHRID-WLOLSGMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)