Merck
860484
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminid
99%
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-2-acetamino-2-deoxy-β-D-glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
96193
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
210-212 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Ersetzt durch