Merck
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
Synonym(e):
8-Fluoro-6-chloroquinoline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5ClFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
76-81 °C
SMILES String
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
InChIKey
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable