Merck
738085
Sigma-Aldrich
Isophorone-2,4,4,6,6-d5
97 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9D5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-8 °C (lit.)
Dichte
0.956 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1=C(C)C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i4D,5D2,6D2
InChIKey
HJOVHMDZYOCNQW-FIFBNPHPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.0 °C - closed cup