Merck
723924
Sigma-Aldrich
3-Bromopyrazol
97%
Synonym(e):
3-Brom-1H-pyrazol
Größe auswählen
1 G
118,00 €
118,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
118,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChIKey
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)