Merck
720399
Sigma-Aldrich
Oxidationsmittel
0.02 M
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
Form
liquid
Konzentration
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
Farbe
clear brown to dark brown-red
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F
Flammpunkt (°C)
9 °C