Merck
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-Amino)benzaldehyd
96%
Synonym(e):
(4-Formylphenyl)-carbaminsäure-tert-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
InChIKey
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)