Merck
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
Synonym(e):
(2S)-(−)-1,1-Bis-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butandiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChIKey
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)